Documentos Principais
1.06028
Sigma-Aldrich
Metanol-D4
deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Metanol-D4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CD4O
Número CAS:
Peso molecular:
36.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
212-378-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
129 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
440 °C
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
6-50 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.030% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
p.e.
65 °C/1013 hPa
pf
-98 °C
temperatura de transição
flash point 9 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrição geral
Uma ampla gama de solventes deuterados MagniSolv com quantidade de água residual extremamente baixa, excelente pureza química e o maior enriquecimento isotópico disponível pode satisfazer os requisitos mais exigentes dos pesquisadores. Dependendo da aplicação e sensibilidade do espectrômetro de RMN, oferecemos solventes com graus de deuteração entre 98% e 99,96%. No caso de todos os produtos padrão deuterados solúveis em água, o teor de água é especificado de acordo com o método de Karl Fischer e por RMN.
Aplicação
Grau de deuteração de metanol-D4, mín. de 99,8 % para espectroscopia por RMN com MagniSolv. CAS 811-98-3, fórmula química CD₃OD, massa molar 36,07 g/mol.
Nota de análise
Grau de deuteração: ≥ 99,80%
Água (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030%
Teste de desempenho (espectro de RMN): passa no teste
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Metanol-d4 "100%", &#8805;99.96 atom % D, contains 0.03&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
535435
Metanol-d4
Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv&#8482;
Sigma-Aldrich
1.03420
Chloroform-D1
Metanol-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.1&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
439029
Metanol-d4