Documentos
1.06018
Supelco
Metanol
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinônimo(s):
MeOH, Hidroximetano, Carbinol, Álcool metílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Beilstein:
1098229
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NA.03
product name
Metanol, for liquid chromatography LiChrosolv®
grau
HPLC grade
isocratic
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.11 (vs air)
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
LiChrosolv®
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
resíduo de evaporação
≤3.0 mg/L
cor
APHA: ≤10
transmitância
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
pb
64.7 °C (lit.)
pf
−98 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes LiChrosolv® têm alto grau de transmitância UV, baixa contagem de partículas, baixa acidez e alcalinidade e baixo nível de resíduos de evaporação. Isso os torna ideais para separações reproduzíveis.
Aplicação
Destinados a aplicações de HPLC e UHPLC-MS.
Apresentados no desenvolvimento do método de:
  • benazepril - USP método Benazepril RS
  • Betametasona - USP método de ensaio de valerato de betametasona
  • Irbesartana - USP método de ensaio de Irbesartana
  • Lamivudina - USP método Lamivudina RS
  • Lansoprazol - USP método Lansoprazol RS
  • Levofloxacino - USP método Levofloxacino RS - USP método de ensaio de levofloxacino
  • Nifedipina - USP método Nifedipina RS - USP método de ensaio de nifedipina
  • Métodos de monografia da Farmacopeia - métodos de HPLC e UHPLC para análise de medicamentos regulamentados
  • Pioglitazona - USP método Pioglitazona HCl RS - USP método de ensaio de cloridrato de pioglitazona
Características e benefícios
  • adequação testada e especificada para UHPLC-MS e UHPLC-UV: para flexibilidade analítica
  • qualidade especificada na ionização por electrospray positiva e negativa (ESI) e espectrometria de massa por ionização química à pressão atmosférica (APCI-MS) para os limites de detecção mais baixos e confiança nas análises para todos os modos de MS importantes (teste 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • perfil de impureza mais baixo: para linhas de base sem interferência (teste 2)
  • microfiltradas através de filtro de 0,2 μm (teste 3) para fornecer:
    —uma longa vida útil para filtros e peças mecânicas de sistemas de HPLC
    ––risco reduzido de obstrução da coluna
  • embalados em frascos de vidro de borossilicato para minimizar contaminações de íons metálicos
  • níveis mais baixos de impurezas de metais residuais para uma formação mínima de aduto
    —<nível mais baixo de 5 ppb
  • de impurezas de polietilenoglicol (PEG) na linha de solventes UHPLC-MS (relação sinal/ruído PEG S/N < 50)
Nota de preparo
Produto filtrado em filtro de 0,2 μm
Nota de análise
Número de evaporação: 1,9
Pureza (GC): ≥ 99,8%
Identidade (IV): em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 3,0 mg/l
Água: ≤ 0,03 %
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Transmissão (em 225 nm): ≥ 50 %
Transmissão (em 240 nm): ≥ 80%
Transmissão (a partir de 265 nm): ≥ 98%
Filtrado em filtro de 0,2 µm
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Withdrawal system for solvents with manual pressure build-up
Supelco
1.78178
Withdrawal system
Metanol EMPLURA&#174;
Supelco
8.22283
Metanol
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34885
Metanol
Metanol for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06011
Metanol
Metanol suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanol
Artigos
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
A new HPTLC method to detect adulteration of essential oils is presented along with a range of newly added essential oil reference materials for authenticity analysis.
Protocolos
Following GB method for Vitamin A and Vitamin E as it is written with a 250 x 4.6 mm Ascentis® Express C30 column gives baseline resolution between the critical pair (gamma-, and beta-tocopherol; peaks 3 and 4).
Folic acid or folate is classified as a B vitamin (B9). Folic acid is synthetically produced, and used in fortified foods and supplements. Folate is converted by humans to dihydrofolate (dihydrofolic acid), tetrahydrofolate (tetrahydrofolic acid), and other derivatives, which have various biological activities.
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Conteúdo relacionado
This application note illustrates how it is possible to set-up an assay method for Lopinavir and Ritonavir tablets.