Documentos Principais
1.06025
Sigma-Aldrich
Methanol-D4
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinônimo(s):
Methanol-D4, Tetradeuteromethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CD4O
Número CAS:
Peso molecular:
36.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número do índice EC:
212-378-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
129 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
440 °C
potência
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
6-50 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
p.e.
65 °C/1013 hPa
pf
-98 °C
temperatura de transição
flash point 9 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O(C([2H])([2H])[2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Descrição geral
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Nota de análise
Deuteration degree: ≥ 99.95 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informações legais
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Metanol-d4 &#8805;99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
441384
Metanol-d4
Metanol-d4 &#8805;99.8 atom % D, contains 0.03&#160;% (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
343803
Metanol-d4