Documentos Principais
151947
Sigma-Aldrich
Metanol-d4
≥99.8 atom % D
Sinônimo(s):
Tetradeuterometanol, Álcool d metílico-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3OD
Número CAS:
Peso molecular:
36.07
Beilstein:
1733278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
pureza isotópica
≥99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
Impurezas
≤0.025% water
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
pf
-99 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Aplicação
O metanol-d4 pode ter sido usado como solvente em análise espectral por ressonância magnética nuclear para:
  • caracterizar compostos fenólicos separados de azeite de oliva usando cromatografia líquida de alto desempenho.
  • ácido vanílico e 4-hidroxi-3-metoxiestireno formados através da biotransformação de Rhodotorula rubra.
Produtos recomendados
Confira o ChemisTwin®, nosso novo portal on-line para confirmação de identidade e quantificação de espectros de RMN. Saiba mais ou entre em contato conosco para uma avaliação gratuita.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Methanol-D4 deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sigma-Aldrich
1.06025
Methanol-D4
Methanol-OD 99.5 atom % D
Sigma-Aldrich
151939
Methanol-OD
Metanol-d4 ≥99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
611646
Metanol-d4
Clorofórmio-d 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
151823
Clorofórmio-d
Simple and Hydrolyzable Compounds in Virgin Olive Oil. 3.
Spectroscopic Characterizations of the Secoiridoid Derivatives
Montedoro G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41, 2228-2234 (1993)
Mechanisms of ferulic acid conversions to vanillic acid and guaiacol by Rhodotorula rubra
Huang Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(32), 23954-23958 (1993)
Eric M Rosenberg et al.
Cell chemical biology, 26(5), 662-673 (2019-03-05)
The G protein-coupled receptor (GPCR) CXCR4 is a co-receptor for HIV and is involved in cancers and autoimmune diseases. We characterized five purine or quinazoline core polyamine pharmacophores used for targeting CXCR4 dysregulation in diseases. All were neutral antagonists for
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Conteúdo relacionado
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151947-10G-AMP4061838739988
151947-10X10G
151947-10X50G-N4061837649158
151947-1G4061838739995
151947-100G4061838739971
151947-10G
151947-10G-GL4061837649134
151947-10G-SB4061837649141
151947-10X0.3ML-N4061837613265
151947-1KG4061838252135
151947-25G4061838740007
151947-50G
151947-50G-GL4061837649165
151947-50G-SB4061838740014
151947-5G4061838740021