Documentos Principais
900596
Sigma-Aldrich
Metanol-d4
reagent grade, ≥99.5 atom % D, ≥99% (CP)
Sinônimo(s):
Tetradeuterometanol, Álcool d metílico-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3OD
Número CAS:
Peso molecular:
36.07
Beilstein:
1733278
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
grau
reagent grade
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Methanol-OD 99 atom % D
Sigma-Aldrich
550574
Methanol-OD
Metanol-d4 ≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
343803
Metanol-d4
Methanol-d3 99.8 atom % D
Sigma-Aldrich
343854
Methanol-d3
Clorofórmio-d 99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Sigma-Aldrich
225789
Clorofórmio-d