550574
Methanol-OD
99 atom % D
Sinônimo(s):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.00%
Formulário
liquid
Lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.0250% water
water
índice de refração
n20/D 1.327 (lit.)
p.e.
65.5 °C (lit.)
pf
-99 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Perform APPI HDX MS (atmospheric pressure photoionization hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry).
- Synthesis 1,4-butanediol-D6 (1,4-BD-D6)from 1,4-butanediol-D8.
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?