Documentos Principais
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
Sinônimo(s):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
About This Item
Fórmula linear:
CH3OD
Número CAS:
Peso molecular:
33.05
Beilstein:
1730948
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
grau
reagent grade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.327 (lit.)
pb
65.5 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)