Documentos Principais
791377
Sigma-Aldrich
1-Butene-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC3H8
Número CAS:
Peso molecular:
57.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
gas
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C=CC[13CH3]
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3/i2+1
chave InChI
VXNZUUAINFGPBY-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-112.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)