Key Documents
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
Ultra-high intensity, tip diam. 3 mm, tip volume 1-10 mL
Sinônimo(s):
Ultra-high intensity sonicator tip
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials 630-0418
diâmetro da ponta
3 mm
volume da ponta
1-10 mL
Descrição geral
Screw into threaded end of standard 1/2 in. (13 mm) horn to intensify the energy delivered to small samples. Also for use with narrow neck vessels.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ultrasonic processor 130 W AC/DC input 220 V AC, UK plug
Z764728
Ultrasonic processor 130 W
Protocolos
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure