Z764728
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC, UK plug
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials VCX-130-230V-UK PLUG
Descrição geral
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)