Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.77
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Sonics & Materials 630-0406
Categorias relacionadas
Descrição geral
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z192732-1EA | 4061833307953 |