Merck
Moedores e homogeneizadores
Amostras devem ser homogeneizadas a um grau adequado de finura e uniformidade analítica para a realização de métodos analíticos químicos e físicos. O preparo adequado de amostras pode afetar o rendimento, a qualidade dos dados e o custo da análise. Oferecemos uma ampla gama de moinhos, moedores, sonicadores e homogeneizadores para laboratório para uso em redução de tamanho grosso, médio, fino e ultrafino de praticamente todos os materiais. Essas ferramentas são usadas em laboratórios voltados para aplicações de análises químicas, forenses, de produção farmacêutica, testes alimentares, ciência de materiais, análise ambiental e ciências biológicas.
  • Peneiras são dispositivos de malha usados para separar manualmente partículas por tamanho.
  • Moinhos e moedores são usados para quebrar amostras secas ou úmidas em partículas menores, por moagem, esmagamento ou corte.
  • Lâminas são usadas em moinhos para cortar amostras em partículas mais finas.
  • Homogeneizadores portáteis e de bancada misturam completamente amostras químicas ou biológicas usando vários métodos.
  • Sonicadores são homogeneizadores que usam energia sonora para agitar partículas em métodos de extração em laboratório. As sondas são fixadas e podem ser trocadas para proporcionar uma homogeneização eficiente de vários volumes de amostras.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Moinhos
Nossos moinhos para laboratório são ideais para moagem em lote e a seco de substâncias duras e quebradiças. Eles são especialmente adequados para moer sementes, como milho e trigo.
Moedores portáteis
Oferecemos uma gama de moedores portáteis, desde moedores de tecido em todo em vidro Dounce KIMBLE® da DWK, projetados para trabalhos com células nos quais o núcleo permanece intacto após a homogeneização, até o homogeneizador rotor-estator portátil D1000, da Benchmark Scientific. Eles funcionam fazendo a sucção da amostra, em líquido, para dentro da sonda geradora, com o rotor de velocidade variável e, em seguida, forçando-a a sair através das fendas no estator. Com isso, a amostra é mecanicamente quebrada e eles são projetados para homogeneizar, emulsionar, suspender e romper amostras biológicas com rapidez.
Almofarizes e pistilos
Nossos almofarizes e pistilos são projetados para serem eficazes com amostras maiores e mais duras, e estão disponíveis em uma variedade de materiais para proporcionar resistência a detergentes, resistência térmica ou uma superfície completamente impermeável.
Resinas de moagem
A resina Molecular Grinding Resin™ foi especificamente desenvolvida para moer com eficácia amostras biológicas para extração de DNA, RNA e proteínas. A resina é composta por micropartículas de alta resistência à tração, que efetivamente rompem os núcleos e outras organelas celulares. A resina Molecular Grinding Resin™ não se liga a proteínas ou ácidos nucleicos. Basta misturar a amostra biológica com a Molecular Grinding Resin™ para moê-la ou homogeneizá-la.
Sonicadores
Processadores ultrassônicos podem ser a melhor escolha para o rompimento celular em bactérias e esporos. Eles podem ser usados para acelerar reações catalíticas, extrair toxinas ou enzimas de fontes orgânicas, solubilizar compostos difíceis e emulsificar até 0,01 mm.
Homogeneizadores de bancada
O homogeneizador BeadBug™ da Benchmark Scientific permite a homogeneização simultânea de amostras dentro de microtubos com tampa de rosca descartáveis de 2 ml. O movimento de mistura otimizado causa um rápido rompimento celular por meio do impacto constante sob alta velocidade com microsferas endurecidas. Com capacidade para 3 ou 6 amostras, é o instrumento ideal para laboratórios de baixa a média produtividade.