Kits de formulação para liberação de medicamentos
Os sistemas de micropartículas e nanopartículas surgiram como abordagens eficazes para possibilitar a liberação controlada e direcionada de medicamentos. Nossos kits de formulação NanoFabTx™ são desenvolvidos para síntese simples e reprodutível de partículas nano e micrométricas carregadas com medicamentos. Protocolos detalhados com instruções passo a passo são fornecidos para o desenvolvimento da nanoformulação, eliminando a necessidade de um processo lento de otimização por tentativa e erro ou de instrumentos caros na sua pesquisa. Os kits de reagentes NanoFabTx™ podem ser utilizados com métodos de nanoprecipitação fáceis de usar ou podem ser combinados com os kits de dispositivos para microfluídica NanoFabTx™ para a síntese rápida de partículas bem definidas para liberação de medicamentos. As possíveis aplicações de nossos produtos NanoFabTx™ incluem:
- Análise e seleção de formulações ideais para nano e micropartículas;
- Determinação do tamanho ideal de partículas;
- Otimização da eficiência e capacidade de carregamento de medicamento;
- Análise de biodisponibilidade para moléculas terapêuticas.
Kits de reagentes NanoFabTx™
Nossos kits de reagentes NanoFabTx™ incluem protocolos otimizados combinados com reagentes poliméricos e estabilizantes curados para facilitar a triagem de nanoformulações de medicamentos em estágios iniciais. Os protocolos incluem tanto métodos de microfluídica quanto de nanoprecipitação padrão para a fabricação de partículas, permitindo que sejam combinadas com nossos kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™.
Kits de dispositivos para microfluídica NanoFabTx™
Os dispositivos de microfluídica fornecem a plataforma ideal para a fabricação reprodutível de micro e nanopartículas. A microfluídica permite a triagem de partículas em aplicações de liberação de medicamentos devido à sua rápida síntese, tamanho controlado das partículas e distribuição de tamanho pequena. Além disso, a microfluídica pode ser facilmente escalonada para os tamanhos de lotes maiores necessários para avaliação pré-clínica. Nossos kits de dispositivos de microfluídica NanoFabTx™ incluem chips de vidro pré-montados, tubos e acessórios de microfluídica. O chip pré-montado pode ser conectado diretamente a um sistema de bomba de líquidos, como as bombas de pressão Dolomite Mitos P-Pumps.
Recursos de produtos relacionados
Brochura: Advanced Tools for Drug Delivery Research
Artigo: Polymeric Drug Delivery Techniques