Merck
Mistura e agitação laboratoriais
Equipamentos laboratoriais para mistura, agitação e vibração podem ser bastante específicos, e por isso é importante obter o artigo certo para o fim pretendido. Devido à complexidade de fazer misturas, existem inúmeros tipos diferentes de misturadores laboratoriais. O mais simples é o que usa uma haste de agitação ou espátula para misturar manualmente as soluções. Um agitador suspenso com um rotor têm muitas vantagens com amostras altamente viscosas em relação a um agitador magnético; no entanto, um agitador magnético costuma ser muito mais barato e tem a opção de incluir aquecimento na placa e a vantagem de numerosos modelos de barras de agitação para produzir níveis diferentes de estresse de cisalhamento. Há também uma grande variedade de agitadores e roletes laboratoriais com movimentos em vários planos. Com suas velocidades mais lentas e maior controle, eles são frequentemente usados em trabalhos de cultura celular e de tecidos, estudos de coloração, blots e sedimentação. Vórtices são dispositivos simples usados para misturar rapidamente reagentes ou suspender células dentro de um pequeno frasco.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Hastes e espátulas para mistura
Hastes e espátulas para mistura são usadas para misturar soluções manualmente. As hastes para mistura devem ser selecionadas com base nas suas dimensões e materiais. As barras de agitação de PTFE e polipropileno são autoclaváveis e oferecem boa resistência ao calor. As barras de polietileno e aço proporcionam resistência química e térmica. As hastes de vidro borossilicato podem ser usadas para misturas em geral ou com misturas que reagem com plásticos ou aço. Espátulas laboratoriais são úteis para pegar e raspar, e estão disponíveis com cabeças em vários formatos para acomodar diferentes recipientes ou amostras com diferentes níveis de sedimentação. O ato de misturar é empregado em laboratórios de pesquisa e laboratórios industriais para homogeneizar, dissolver ou para outras finalidades. Vários dispositivos estão disponíveis para agitar e misturar soluções e amostras.
Vórtices
Misturadores do tipo vórtice usam movimento circular para formar vórtices em líquidos e fluidos que misturam uniformemente a solução. Há vórtices disponíveis com ativação por toque ou operação em modo contínuo, com velocidades fixas e ajustáveis e plataformas compatíveis com diferentes tipos de recipientes e frascos, desde pequenos tubos até placas grandes. O diâmetro da órbita do vórtice ou agitador orbital determina quais frascos podem ser usados. Órbitas menores que 3 mm são adequadas para microplacas, tubos de microcentrífuga e outros recipientes menores. Órbitas médias, de 15 mm a 25 mm, são boas para placas de cultura celular, frascos e béqueres. Órbitas maiores (>30 mm) são recomendadas para volumes grandes ou frascos largos.
Barras de agitação magnética
As barras de agitação magnética devem ser selecionadas com base no formato, tamanho e material.
Formato: O formato da barra de agitação pode afetar o grau de agitação e a compatibilidade do recipiente.
  • As barras de agitação redondas são normalmente usadas com béqueres e recipientes de fundo plano.
  • As barras de agitação em formato de bastão com pontas arredondadas têm um anel pivô ao redor do centro para reduzir vibrações e atrito e funcionam bem em recipientes que têm fundos curvos ou irregulares.
  • As barras de agitação esféricas são usadas em tubos e frascos.
  • As barras de agitação elípticas são ideais para uso em béqueres de fundo redondo.
  • As barras de agitação em formato de cruz estabilizam a agitação em altas velocidades e são recomendadas para soluções turbulentas ou soluções com sedimentação.
  • As barras de agitação em formato de coroa são usadas em cubetas ou tubos de ensaio.
  • As barras de agitação em formato de osso são recomendadas para uso em recipientes com fundo ligeiramente convexo.
  • As barras de agitação triangulares são boas para raspar e evitar sedimentação, e são recomendadas quando é necessária maior turbulência para a mistura.
Tamanho: As barras de agitação devem ser pequenas o suficiente para que não toquem nas paredes do recipiente durante a agitação. A maximização do tamanho da barra de agitação proporciona mais movimento e melhor mistura. Recipientes curvos requerem barras de agitação menores para impedir a formação de sedimentos nas laterais do frasco.
Material: As barras de agitação magnética são tipicamente feitas de ligas de alumínio, níquel e cobalto. As barras de agitação de samário-cobalto se acoplam mais fortemente com o ímã de agitação interno do agitador de placas ou manta com agitação. As barras de agitação são tipicamente revestidas com PTFE, que têm alta resistência química e térmica. O material de revestimento deve ser compatível com a sua amostra.
Agitadores de placas e mantas com agitação
Selecione um agitador ou placa de aquecimento com agitação eficaz com base em um ou dois critérios de seleção. Contudo, certifique-se de obter o melhor produto para a sua aplicação mantendo as seguintes variáveis em mente:
  • Precisão e estabilidade: Unidades analógicas básicas não são projetadas para proporcionar controle preciso da velocidade de agitação, mas elas oferecem economia, confiabilidade e facilidade de uso quando esse controle não é imprescindível. Para aplicações em que o controle da velocidade de agitação é fundamental, unidades com controles eletrônicos de feedback oferecem o maior grau de precisão e estabilidade. Um controle de microprocessador monitora as velocidades de agitação e compensa automaticamente as alterações no sistema em relação a um ponto de ajuste selecionado. Embora sejam mais caros, esses controles precisos podem manter uma velocidade de agitação específica para proporcionar resultados mais reprodutíveis.
  • Volume: Há agitadores e placas de aquecimento com agitação em diversos tamanhos e configurações, desde pequenas unidades para um único recipiente até unidades de grande capacidade, que comportam várias unidades. Há unidades projetadas para agitação e aquecimento sincronizado de vários recipientes disponíveis com controles de agitação individuais para até nove frascos.
  • Viscosidade: Nem todos os misturadores são concebidos da mesma forma em relação à força de acoplamento magnético. A capacidade de um par composto por um acionador magnético e uma barra de agitação efetivamente agitar uma dada solução varia em função de diversas variáveis, como o formato e o tamanho do acionador magnético, o formato e o tamanho da barra de agitação, a distância entre a barra de agitação e o acionador magnético, o formato e o tamanho do recipiente, a velocidade de agitação desejada e a viscosidade da sua solução. A agitação de soluções mais viscosas requer uma unidade com maior resistência de acoplamento magnético: selecione um agitador com um acionador magnético maior (> 12 cm de comprimento), um motor robusto e que seja capaz de acomodar barras de agitação mais longas.
  • Motor convencional versus unidade de indução: Os motores de ímã para tração convencionais são conhecidos por serem problemáticos, se desgastarem ao longo do tempo, exigindo manutenção, e aquecerem significativamente durante longos períodos de agitação. As unidades de indução, como usadas pelos agitadores 2MAG, não têm peças móveis, e por isso não sofrem desgaste nem precisam de manutenção, são ótimas para robótica, pois são planas e economizam espaço, são ideais para amostras sensíveis a temperatura, pois produzem muito pouco calor, e estão disponíveis com controladores remotos para aumentar a versatilidade e permitir submersão total.
Agitadores e roletes
A ampla gama de movimentos de agitação disponíveis pode ser confusa, mas cada um tem suas características próprias. As plataformas de agitador orbital se movem em um movimento circular ideal para muitas aplicações de biologia molecular e impedem a formação de uma película na superfície dos líquidos. Os movimentos de rotação giram suavemente as amostras nos tubos, frascos ou garrafas. Alguns também têm uma inclinação ajustável, permitindo escolher um ângulo de rotação. Sua mistura lenta e suave os torna idealmente adequados para amostras delicadas. As plataformas de agitação podem proporcionar movimento de agitação bidimensional ou tridimensional. Elas também proporcionam uma mistura suave e uniforme e são tipicamente usadas com microplacas, ou estantes de frascos e tubos. São ideais para imunoensaios, amostras de sangue, suspensões celulares e blots. Agitadores de onda são usados para fluidos sensíveis ao cisalhamento, como ELISA, extração de DNA, síntese de proteínas e hibridização. A maioria dos modelos tem velocidade e ângulo de inclinação variáveis.
Rotores e lâminas de agitação
Os rotores usam força de cisalhamento, centrifugação ou aeração para misturar amostras quando combinados com hastes ou lâminas compatíveis. Os rotores devem ser selecionados com base no fluxo, diâmetro, viscosidade e material. O fluxo axial é recomendado para misturas líquidas. O fluxo radial proporciona maior cisalhamento e turbulência e é recomendado para misturas de dispersão e emulsão. O fluxo tangencial é recomendado para misturar amostras de alta viscosidade. Os rotores são tipicamente feitos com aço inoxidável de diferentes graus ou PTFE para aplicações envolvendo amostras agressivas ou corrosivas.
Agitadores suspensos
Os agitadores suspensos são posicionados acima da amostra e usam rotores para misturar amostras. Eles devem ser selecionados com base na velocidade de agitação, volume, torque e viscosidade. Um torque maior é recomendado para combinar amostras de alta viscosidade. Os agitadores suspensos estão disponíveis com uma variedade de opções, incluindo agitação direcional reversível, programação para desligamento automático, registro de dados e proteção contra sobrecarga e superaquecimento.