Documentos Principais
730653
Sigma-Aldrich
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=13CH2
Peso molecular:
113.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
pb
122-123 °C (lit.)
pf
-101 °C (lit.)
densidade
0.721 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
chave InChI
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
69.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
21 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)