439029
Metanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Sinônimo(s):
Tetradeuterometanol, Álcool d metílico-d3
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99.8 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
contém
0.1 % (v/v) TMS
Lim. expl.
5.5-36.5 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.025% water
water
índice de refração
n20/D 1.326 (lit.)
p.e.
65.4 °C (lit.)
pf
-99 °C (lit.)
densidade
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Produtos recomendados
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?