1.02446
Chloroform-D1
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinônimo(s):
Chloroform-D1, Deuterochloroform
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
211 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.95 atom % D
Formulário
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.005% Water (HO) (NMR)
p.e.
60 °C/1013 hPa
pf
-64.1 °C
densidade
1.50 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Extraction of alkaloids for NMR-based profiling: exploratory analysis of an archaic Cinchona bark collection.: This study explores the methods of extracting alkaloids for NMR profiling, highlighting the application of Chloroform-D1 in the chemical analysis process to ensure accurate and detailed spectroscopy results. The research was conducted using an archaic Cinchona bark collection, providing insights into the historical and analytical applications of Chloroform-D1 in academic settings (Yilmaz et al., 2012).
Nota de análise
Water (NMR, HO): ≤ 0.005 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash