Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
1.02445
Supelco
Clorofórmio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CHCl3
Número CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein:
1731042
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-663-8
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
for analytical purposes
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8%
90-99.4% (GC)
Formulário
liquid
potência
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O clorofórmio é usado como:
  • Solvente no processo de análise lipídica para dissolver amostras de lipídios isoladas.
  • Componente da mistura solvente usada para extração e purificação de DNA de tecido hepático homogeneizado.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Clorofórmio contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
C2432
Clorofórmio
Clorofórmio analytical standard
Supelco
02487
Clorofórmio
Clorofórmio puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.0-99.4% (GC)
Sigma-Aldrich
32211
Clorofórmio
Clorofórmio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1316
Clorofórmio
Clorofórmio HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
CX1058
Clorofórmio
Clorofórmio contains ethanol as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
319988
Clorofórmio
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Ice Cream
Summary application report for analysis of moisture in Polyurethane glues
Summary application report for analysis of moisture in Engine oil (with additives)
Summary application report for analysis of moisture in Palm oil
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Summary application report for analysis of moisture in Chocolate.