CX1058
Clorofórmio
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% chloroform + ethanol basis
Formulário
liquid
contém
0.5-1.9 % (v/v) ethanol as stabilizer
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.01% Water (H2O)
≤0.05 ppm Lead (Pb)
resíduo de evaporação
≤2 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
solubilidade
8.7 g/L
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤245 nm
Absorção UV
λ: 245 nm Amax: ≤1.00
λ: 255 nm Amax: ≤0.25
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 270 nm Amax: ≤0.05
λ: 290-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications.Stabilized with 0.75% ethanol.
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash