288306
Clorofórmio
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sinônimo(s):
Tricloreto de metilidino, Triclorometano
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
contém
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
embalagem
Sure/Seal™ of 1, 2 L
Sure/Seal™ of 100, 12x100 mL
Impurezas
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
60.5-61.5 °C (lit.)
pf
−63 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
chave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?