Key Documents
284513
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, 99.8%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
112.56
Beilstein:
605632
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.86 (vs air)
pressão de vapor
11.8 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
1178 °F
Lim. expl.
7.1 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.524 (lit.)
pb
132 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chlorobenzene may be used in the arylation of 2-isobutylthiazole in the presence of palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine to form 5-phenyl-2-isobutylthiazole. It may also be used as a solvent for the synthesis of rhodium II tetrakis(triphenylacetate) dimer, an efficient rhodium catalyst for nitrene C-H insertion reactions.
Outras notas
The article number 284513-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 284513-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
27 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)