F6001
Fluorobenzene
99%
Sinônimo(s):
Monofluorobenzene, Phenyl fluoride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.31 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
85 °C (lit.)
pf
−42 °C (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccccc1
InChI
1S/C6H5F/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?