Documentos Principais
F15331
Sigma-Aldrich
4-Fluorotoluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4F
Número CAS:
Peso molecular:
110.13
Beilstein:
1362373
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
pb
116 °C (lit.)
pf
−56 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7F/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
WRWPPGUCZBJXKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
William D Tuttle et al.
The Journal of chemical physics, 146(24), 244310-244310 (2017-07-03)
A study of the vibration and vibration-torsion levels of para-fluorotoluene in the 580-830 cm