Documentos Principais
F11204
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-4-nitrobenzene
99%
Sinônimo(s):
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
141.10
Beilstein:
606923
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.5 mmHg ( 70 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
p.e.
205 °C (lit.)
pf
21 °C (lit.)
densidade
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
chave InChI
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4