P8017
2-Pentanol
98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Pentanol, sec-amyl alcohol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
649 °F
Lim. expl.
9 %
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A hydrogen donor in the synthesis of methyl furan via catalytic transfer hydrogenation of furfural over a ruthenium/ruthenium oxide/carbon catalyst.
- A reagent in one-pot synthesis of brominated derivatives of 1,3-dioxolane.
- A solvent for the synthesis of organic molecules such as 2, 4-diaminopyrimidines and 4-aza-podophyllotoxins.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate