Documentos Principais
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Pentanol, Diethyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-526-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
11.69 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
360 °C
potência
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-8 % (v/v)
p.e.
115-116 °C/1013 hPa
pf
-8 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
solubilidade
55 g/L
densidade
0.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup