Documentos Principais
8.07501
Sigma-Aldrich
2-Pentanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Pentanol, Methyl propyl carbinol, sec-n-Amyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
227-907-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
330 °C
potência
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
5250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-10.5 % (v/v)
p.e.
119 °C/1013 hPa
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point 41 °C
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC)C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup