Documentos Principais
44759
Supelco
2-Pentanol
analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-2-Pentanol, sec-Pentyl alcohol, Methyl propyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1718819
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
≥97.0% (GC)
temperatura de autoignição
649 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
9 %
Impurezas
≤1.0% water
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
118-119 °C (lit.)
densidade
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
JYVLIDXNZAXMDK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Pentanol, a secondary alcohol, is a volatile organic compound (VOC) that is a common aroma-active component of food and beverage products.
Aplicação
2-Pentanol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in fruits and food products by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method. It can also be used as an analytical standard for the quantification of volatile analytes in alcoholic drinks by various chromatography techniques.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanol analytical standard
Supelco
82762
Metanol
Furfural analytical standard
Supelco
04623
Furfural
1-Hexanol analytical standard
Supelco
73117
1-Hexanol
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
2-propanol analytical standard
Supelco
91237
2-propanol
Volatile compounds in uninoculated and inoculated table olives with Lactobacillus plantarum (Olea europaea L., cv. Moresca and Kalamata)
Sabatini N, et al.
LWT--Food Science and Technology, 41(10), 2017-2022 (2008)