133051
2-Methyl-1-butanol
≥99%
Sinônimo(s):
(±)-2-Methyl-1-butanol, Active amyl alcohol, sec-Butylcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
p.e.
130 °C mmHg (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble 3.6g/a00g at 30 °C
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SMB00380-10MG | 4061833052020 |
133051-100ML | 4061838729323 |
133051-2.5L | |
133051-1L | 4061838729330 |
133051-250ML | |
133051-4L | |
133051-5ML |