W399817
2-Methyl-1-butanol
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
2-methylbutan-1-ol, 2-methylbutanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
3 (vs air)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
725 °F
Lim. expl.
10 %
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.410±0.002 (lit.)
p.e.
130 °C mmHg (lit.)
densidade
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
alcohol; whiskey; wine-like
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)CO
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Comparative study of two indoor microbial volatile pollutants, 2-Methyl-1-butanol and 3-Methyl-1-butanol, on growth and antioxidant system of rice (Oryza sativa) seedlings.: This article evaluates the impact of 2-methyl-1-butanol and its structural isomer on the growth and stress responses of rice seedlings, offering insights into the environmental and biological effects of these compounds (Nguyen DK et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
108.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W399817-1KG | |
W399817-1KG-K | 4061838193971 |
W399817-SAMPLE | |
W399817-SAMPLE-K | 4061838183385 |
W399817-100G | |
W399817-100G-K | 4061837537899 |
W399817-4KG | |
W399817-4KG-K |