W220108
Butyl hexanoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
p.e.
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W220108-9KG | |
W220108-SAMPLE | |
W220108-SAMPLE-K | 4061837519314 |
W220108-1KG | |
W220108-1KG-K | 4061837508783 |
W220108-4KG | |
W220108-4KG-K | 4061837508790 |
W220108-9KG-K |