Documentos Principais
W218707
Sigma-Aldrich
Isobutyl butyrate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Methylpropyl butanoate, 2-Methylpropyl butyrate, Isobutyl butanoate, NSC 406938
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CO2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
2187
Número CE:
Conselho da Europa nº:
269
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.043
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
157-158 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
RGFNRWTWDWVHDD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Isobutyl butyrate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent. It is one of the volatile compounds produced in ripening bananas.
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1447-1448 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1447-1448 (1997)
Production of volatiles by ripening bananas.
Macku C & Jennings WG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 35(5), 845-848 (1987)
Optimization of solid-phase microextraction analysis for studying the change of headspace flavor compounds of banana during ripening
Liu TT & Yang TS
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(4), 653-657 (2002)
Rachel S Leisso et al.
Physiologia plantarum, 153(2), 204-220 (2014-06-20)
'Soggy breakdown' (SB) is an internal flesh disorder of 'Honeycrisp' apple (Malus × domestica Borkh.) fruit that occurs during low temperature storage. The disorder is a chilling injury (CI) in which visible symptoms typically appear after several weeks of storage
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W218707-1KG
W218707-1KG-K4061837543975
W218707-9KG
W218707-9KG-K4061837543982
W218707-20KG
W218707-20KG-K
W218707-SAMPLE
W218707-SAMPLE-K4061837543999