Key Documents
328634
Sigma-Aldrich
NMP
anhydrous, 99.5%
Sinônimo(s):
1-Metil-2-pirrolidona, N-metil-2-pirrolidona, Polimerização mediada por nitróxidos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Beilstein:
106420
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
product name
1-metil-2-pirrolidinona, anhydrous, 99.5%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.4 (vs air)
pressão de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Ensaio
99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
518 °F
Lim. expl.
9.5 %
Impurezas
<0.005% water
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
pb
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
pf
−24 °C (lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
chave InChI
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A 1-metil-2-pirrolidinona pode ser usada como solvente nos seguintes processos:
  • Preparo de 2-aril e 2-alquil benzotiazóis.
  • Reação de acoplamento de Ullmann de haletos de arila e fenois para formar éteres de Ullmann na presença de 2,2,6,6-tetrametil-heptano-3,5-diona.
  • Reação de acoplamento cruzado de Stille de iodetos de arila com organoestananos catalisados por Pd/C na presença de iodeto de cobre como cocatalisador.
Embalagem
Outras notas
Recipientes Pure-Pac® II requerem o acoplador Micromatic MacroValve para dispensação de solventes, Z560723.
Informações legais
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Stille couplings catalyzed by palladium-on-carbon with CuI as a cocatalyst: Synthesis of 2-(4'-acetylphenyl)thiophene
Liebeskind LS and Pe?a-Cabrera E
Organic Syntheses, 77, 135-135 (2000)
Guohua Hu et al.
Nature communications, 8(1), 278-278 (2017-08-19)
Black phosphorus is a two-dimensional material of great interest, in part because of its high carrier mobility and thickness dependent direct bandgap. However, its instability under ambient conditions limits material deposition options for device fabrication. Here we show a black
Densities, viscosities, speeds of sound, and relative permittivities for water+ cyclic amides (2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone, and 1-vinyl-2-pyrrolidinone) at different temperatures.
George J and Sastry NV.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(2), 235-242 (2004)
Preparation of 1-methoxy-2-(4-methoxyphenoxy)benzene
Buck E and Song ZJ
Organic Syntheses, 82, 69-69 (2005)
Effects of additional multiwall carbon nanotubes on impact behaviors of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 battery electrodes.
Le AV, et al.
Journal of Applied Physics, 118(8), 085312-085312 (2015)