303518
Tantalum(V) oxide
99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tantalum pentoxide
Ensaio
99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tantalum
densidade
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
chave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
As the electronic industry continues to move towards smaller and smaller devices, researchers must continually strive for technologies to deposit electronic materials with precision at ever-smaller scales. This trend has lead to a variety of techniques used in the microelectronics industry to layer materials with precision thicknesses, sometimes down to even the atomic level.