Documentos Principais
697222
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) oxide
−60 mesh, 99.5%
Sinônimo(s):
Tantalum pentoxide
About This Item
Fórmula linear:
Ta2O5
Número CAS:
Peso molecular:
441.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
Formulário
powder
tamanho de partícula
−60 mesh
densidade
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
chave InChI
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)