Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
L4000
Sigma-Aldrich
Óxido de lantânio (III)
≥99.9%
Sinônimo(s):
Sesquióxido de lantânio, Trióxido de lantânio
About This Item
Fórmula linear:
La2O3
Número CAS:
Peso molecular:
325.81
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
densidade
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
chave InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O La2O3 é um semicondutor do tipo p com amplo intervalo de banda, também chamado de sesquióxido de lantânio. É o único óxido de lantanídeo com uma casca Ln-4f vazia e é amplamente usado para preparar materiais ópticos, dielétricos e cerâmicas condutoras. O La2O3 também pode ser usado como catalisador em muitas transformações orgânicas.
Aplicação
O óxido de lantânio (III) melhora a resistência alcalina do vidro e, devido ao seu alto índice de refração e baixa dispersão, é amplamente utilizado na preparação de lentes de câmeras e telescópios, vidros absorvedores de infravermelho e outras fibras ópticas especiais. Por exemplo, pode ser usado como material de partida para preparar vidro La2O3-CaO-B2O3-SiO2 para diagnóstico de blindagem de raios X.
Pode ser usado para preparar revestimentos de barreira térmica com alto coeficiente de expansão térmica e baixa condutividade térmica.
Também pode ser usado como um sistema catalítico reciclável para a síntese de sulfetos e selenetos de difenila.
Precursor de supercondutores e condutores rápidos de íons LAMOX.
Características e benefícios
  • Alto índice de refração
  • Estabilidade térmica
  • Dureza
  • Alta constante dielétrica
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ling Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 190(1-3), 848-855 (2011-05-03)
Phosphate removal from wastewater is very important for the prevention of eutrophication. Adsorption of phosphate from water was investigated using activated carbon fiber loaded with lanthanum oxide (ACF-La) as a novel adsorbent. The effects of variables (La/ACF mass ratio, impregnation
A K Singh et al.
Optics letters, 37(5), 776-778 (2012-03-02)
Low-power-threshold cw laser-induced incandescence (CWLII) has been observed in La(2)O(3):Er(3+)-Yb(3+) phosphor on excitation by a 976 nm IR laser. It is suggested that incandescence originates from the extensive heating induced by the nonradiative processes taking place following the laser excitation.
Pei Lu et al.
Environmental technology, 33(7-9), 1029-1036 (2012-06-23)
In this paper, catalytic samples of 10, 20, 30, 40 and 50% (w/w) urea/activated carbon fibre (AFC), 10% urea--5% La2O3/ACF, 10% urea--10% La2O3/ACF, 10% urea--15% La2O3/ACF, 20% urea--5% La2O3/ACF, 20% urea--10% La2O3/ACF, and 20% urea-15% La2O3/ACF were prepared and used
A A Nogiwa-Valdez et al.
Acta biomaterialia, 9(4), 6226-6235 (2012-12-12)
Zirconia has been used as an orthopaedic material since 1985 and is increasingly used in dental applications. One major concern with the use of zirconia is the significant loss in mechanical properties through hydrothermal degradation, with the uncontrolled transformation of
Lixia Wang et al.
Journal of hazardous materials, 196, 342-349 (2011-09-29)
This investigation was to increase the adsorption capacity of magnetite for Congo red (CR) by adulterating a small quantity of La(3+) ions into it. The adsorption capability of nanocrystalline Fe(3-x)La(x)O(4) (x=0, 0.01, 0.05, 0.10) ferrite to remove CR from aqueous
Artigos
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.