Documentos Principais
GF10845626
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 200 g
Sinônimo(s):
LA546010
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 108-456-26
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
200 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)