Key Documents
1.12220
Supelco
Óxido de lantânio (III)
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Óxido de lantânio (III)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
La2O3
Número CAS:
Peso molecular:
325.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
forma
solid
potência
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pf
2315 °C
densidade
6.51 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
chave InChI
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Substitui: LX0045-2; LX0045
Nota de análise
Teor (complexométrico, com base na substância incinerada): ≥ 99,5%
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3