1.00456
Nitric acid
65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Sinônimo(s):
Ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido nítrico a 65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥65.0% (alkalimetric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Bi (Bismuth)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zn (Zinc)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Ca (Calcium)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Chloride (Cl)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.200 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
resíduo de ignição
≤3 ppm (as SO4)
cor
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Comparação de elementos essenciais e tóxicos com relação aos controles em pacientes do sexo masculino com câncer de esôfago, pulmão, boca e bexiga urinária.: A pesquisa utilizou ácido nítrico a 65% no processo de digestão de amostras para a determinação de elementos traço em tecidos de pacientes com câncer usando espectrometria de absorção atômica (Kazi et al., 2015).
- Interação entre elementos traço cancerígenos e anticancerígenos em amostras de cabelo do couro cabeludo de diferentes tipos de pacientes paquistaneses do sexo feminino com câncer.: Este estudo empregou 65% de ácido nítrico para a digestão de amostras de cabelo do couro cabeludo, analisando elementos traço através de espectrometria de absorção atômica (Wadhwa et al., 2015).
Nota de análise
Identidade: passa no teste
Aspecto: passa no teste
Cor (Hazen): ≤ 10 na escala de Hazen
Densidade (d 20/20): 1,384-1,416
Cloreto (Cl): ≤ 0,2 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (prata): ≤ 0,010 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,050 ppm
As (arsênico): ≤ 0,010 ppm
Au (ouro): ≤ 0,050 ppm
Ba (bário): ≤ 0,010 ppm
Be (berílio): ≤ 0,010 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,020 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,100 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,010 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cr (crômio): ≤ 0,020 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,010 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,100 ppm
Ga (gálio): ≤ 0,050 ppm
Ge (germânio): ≤ 0,020 ppm
In (índio): ≤ 0,020 ppm
K (potássio): ≤ 0,100 ppm
Li (lítio): ≤ 0,010 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,050 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,010 ppm
Mo (molibdênio): ≤ 0,010 ppm
Na (sódio): ≤ 0,200 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,020 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,010 ppm
Pt (platina): ≤ 0,100 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,010 ppm
Ti (titânio): ≤ 0,020 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,020 ppm
V (vanádio): ≤ 0,010 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,020 ppm
Zr (zircônio): ≤ 0,020 ppm
Resíduo na ignição (como SO₄): ≤ 3 ppm
Data de validade: vide o rótulo do produto
reagente ISO
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolos
Photometric determination as Iron(III)-thiocyanate
Photometric determination using the iron(III)/mercury thiocyanate method after fusion melting
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.