Key Documents
1.01799
Supelco
Nitric acid
69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Ácido nítrico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido nítrico a 69%, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
forma
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
pb
122 °C/1013 hPa
pf
-41 °C
densidade
1.41 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido nítrico a 69% (para análise) pode ser usado com reagente para controlar os valores de pH em um sistema de cromatografia líquida de interação hidrofílica (HILIC) para a análise de compostos polares em amostras complexas.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.