1.15187
Nitric acid
69%, Suprapur®
Sinônimo(s):
Nitric acid solution
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido nítrico, Suprapur®
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
69%
Formulário
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
122 °C/1013 hPa
pf
-41 °C
densidade
1.41 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1