pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥65% (T)
Formulário
liquid
resíduo de ignição
≤0.0005% (as SO4)
pH
<1.0
p.e.
120.5 °C (lit.)
densidade
1.37-1.41 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Hg: ≤0.01 mg/kg
K: ≤0.05 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxidation of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Removal of transition metal catalyst from the single-walled carbon nanotubes (SWNTs) during the purification of SWNTs.
- Trace determinations of Pb and Cd in aqueous medium by flame atomic absorption spectrometry.
- Preparation of lead dioxide (PbO2).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?