grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.3 (vs air)
pressão de vapor
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
descrição
dilution test passes test
Ensaio
≥90.0%
Formulário
liquid
resíduo de ignição
≤0.002%
cor
colorless to yellow
p.e.
120.5 °C (lit.)
densidade
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As an oxidizing agent with sulfuric acid to graft the carboxylic acid over CNT (carbon nanotubes) to produce CNT-COOH.
- In the combustion method to adjust the pH of the solution to 7. It is one of the steps in the preparation of mixed magnetite–hematite nanoparticles.
- As a nitrating agent with sulfuric acid in the synthesis of 8-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin and 6-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin from 7-hydroxy-4-methyl coumarin.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?