Documentos Principais
1.00318
Supelco
Hydrochloric acid
30%, SUPRAPUR®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NB.21
product name
Solução de ácido clorídrico, 30% Suprapur®
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
21.8 hPa ( 20 °C)
Ensaio
30%
forma
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pb
85 °C/1013 hPa
pf
-50 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Otimização do método enantiosseletivo de cromatografia líquida de alto desempenho acoplada à espectrometria de massa em tandem para a determinação quantitativa de 3,4-metilenodioximetanfetamina (MDMA) e seus metabólitos de fase 1 em fluidos biológicos humanos.: Este estudo destaca o uso de solução de ácido clorídrico no processo de preparação de amostras para a determinação analítica precisa da MDMA e seus metabólitos por meio de HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
  • Coprecipitação como uma separação de selênio em uma etapa para determinação das razões isotópicas concluídas com avaliação de incerteza revisada.: Esta pesquisa emprega solução de ácido clorídrico no método de coprecipitação para separação de isótopos de selênio, aumentando a precisão analítica e a confiabilidade (Karasiński et al., 2024).
  • Remoção de vermelho de metila da solução aquosa usando biochar derivado de sementes de erva-doce.: Este artigo explora o uso de solução de ácido clorídrico na preparação de biochar para a remoção efetiva do corante vermelho de metila da água, contribuindo para os esforços de limpeza ambiental (Paluch et al., 2023).
  • Aminoácido tirosina como incrustante para a membrana de troca aniônica heterogênea.: A pesquisa investiga o uso de solução de ácido clorídrico no estudo de incrustações de aminoácidos tirosina nas membranas de troca aniônica, fornecendo informações sobre mecanismos de incrustação de membranas (Kharina e Eliseeva, 2023).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 30,0%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Brometo (Br): ≤ 10 ppm
Cloro livre (Cl): ≤ 300 ppb
Fosfato (PO₄): ≤ 10 ppb
Sulfato (SO₄): ≤ 300 ppb
Sulfito (SO₃): ≤ 500 ppb
Ag (prata): ≤ 1,0 ppb
Al (alumínio): ≤ 1,0 ppb
As (arsênico): ≤ 1,0 ppb
Au (ouro): ≤ 1,0 ppb
Ba (bário): ≤ 1,0 ppb
Be (berílio): ≤ 1,0 ppb
Bi (bismuto): ≤ 1,0 ppb
Ca (cálcio): ≤ 5,0 ppb
Cd (cádmio): ≤ 0,5 ppb
Co (cobalto): ≤ 1,0 ppb
Cr (crômio): ≤ 1,0 ppb
Cu (cobre): ≤ 1,0 ppb
Fe (ferro): ≤ 5,0 ppb
Ga (gálio): ≤ 0,5 ppb
Ge (germânio): ≤ 10,0 ppb
Hg (mercúrio): ≤ 2,0 ppb
In (índio): ≤ 0,5 ppb
K (potássio): ≤ 10,0 ppb
Li (lítio): ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésio): ≤ 2,0 ppb
Mn (manganês): ≤ 0,5 ppb
Mo (molibdênio): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (amônio): ≤ 500 ppb
Na (sódio): ≤ 10,0 ppb
Ni (níquel): ≤ 1,0 ppb
Pb (chumbo): ≤ 0,5 ppb
Pt (platina): ≤ 0,5 ppb
Sb (antimônio): ≤ 0,5 ppb
Sn (estanho): ≤ 1,0 ppb
Sr (estrôncio): ≤ 0,5 ppb
Ti (titânio): ≤ 1,0 ppb
Tl (tálio): ≤ 0,5 ppb
V (vanádio): ≤ 1,0 ppb
Zn (zinco): ≤ 1,0 ppb
Zr (zircônio): ≤ 0,5 ppb
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 2 ppm
Os valores reais da análise estão sujeitos a variações inevitáveis dos sistemas nesta faixa de concentração
Os valores reais estão sujeitos a variações inevitáveis dos sistemas
nesta faixa de concentração.
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Conteúdo relacionado
Atomic spectroscopy uses the energy absorbed or emitted by electrons to identify and quantify the elemental composition of a sample. It includes various analytical techniques, such as AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS and XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.