Documentos Principais
1.00319
Supelco
Hydrochloric acid
32%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Solução de cloreto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de ácido clorídrico, 32% for analysis EMSURE®
grau
reagent
Nível de qualidade
pressão de vapor
21.3 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥32.0% (alkalimetric)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.01 ppm Cd (Cadmium)
≤0.01 ppm Co (Cobalt)
≤0.01 ppm Hg (Mercury)
≤0.01 ppm Li (Lithium)
≤0.01 ppm Mn (Manganese)
≤0.01 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.01 ppm Pb (Lead)
≤0.01 ppm Sr (Strontium)
≤0.01 ppm V (Vanadium)
≤0.02 ppm Ba (Barium)
≤0.02 ppm Be (Beryllium)
≤0.02 ppm Bi (Bismuth)
≤0.02 ppm Cr (Chromium)
≤0.02 ppm Cu (Copper)
≤0.02 ppm Ge (Germanium)
≤0.02 ppm Ni (Nickel)
≤0.02 ppm Ti (Titanium)
≤0.02 ppm Tl (Thallium)
≤0.02 ppm Zr (Zirconium)
≤0.05 ppm Ag (Silver)
≤0.05 ppm Al (Aluminium)
≤0.05 ppm Au (Gold)
≤0.05 ppm Ga (Gallium)
≤0.05 ppm In (Indium)
≤0.05 ppm Mg (Magnesium)
≤0.05 ppm Zn (Zinc)
≤0.10 ppm Fe (Iron)
≤0.10 ppm K (Potassium)
≤0.10 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.2 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm NH? (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
cadeia de caracteres SMILES
Cl
resíduo de ignição
≤5 ppm (as SO4)
cor
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
pf
-50 °C
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Síntese de nanobastões de óxido de zinco do precursor de borato de zinco: Este estudo utiliza ácido clorídrico na síntese de nanobastões de óxido de zinco, importante para aplicações de supercapacitores. Ressalta o papel crítico do ácido clorídrico na pesquisa de nanomateriais, ultrapassando os limites da tecnologia de armazenamento de energia (Lefdhil et al., 2023).
  • Um procedimento aprimorado de digestão e análise para silício no tecido vegetal: O ácido clorídrico é empregado para digerir tecidos vegetais para análise do teor de silício, melhorando metodologias de pesquisa agrícola e biológica. Esta aplicação reflete a importância do ácido clorídrico em estudos científicos que requerem processamento químico preciso (Langenfeld e Bugbee, 2023).
  • N-N(+) Ciclização intramolecular formadora de ligação de O-Tosiloxi β-Aminopropil amidoximas e reação de troca iônica: Nesta pesquisa, o ácido clorídrico desempenha um papel fundamental na síntese orgânica, demonstrando sua versatilidade no desenvolvimento de compostos farmacêuticos. O estudo fornece informações sobre a síntese de compostos orgânicos complexos, que são vitais na química medicinal (Kayukova et al., 2023).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 32,0%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Brometo (Br): ≤ 50 ppm
Cloro livre (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 1 ppm
Sulfito (SO₃): ≤ 1 ppm
Ag (prata): ≤ 0,05 ppm
Al (Alumínio): ≤ 0,05 ppm
As (arsênico): ≤ 0,01 ppm
Au (ouro): ≤ 0,05 ppm
Ba (bário): ≤ 0,02 ppm
Be (berílio): ≤ 0,02 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,02 ppm
Ca (cálcio): ≤ 0,2 ppm
Cd (cádmio): ≤ 0,01 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,01 ppm
Cr (crômio): ≤ 0,02 ppm
Cu (cobre): ≤ 0,02 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,10 ppm
Ga (gálio): ≤ 0,05 ppm
Ge (germânio): ≤ 0,02 ppm
Hg (mercúrio): ≤ 0,01 ppm
In (índio): ≤ 0,05 ppm
K (potássio): ≤ 0,10 ppm
Li (lítio): ≤ 0,01 ppm
Mg (magnésio): ≤ 0,05 ppm
Mn (manganês): ≤ 0,01 ppm
Mo (molibdênio): ≤ 0,01 ppm
NH₄ (amônio): ≤ 1 ppm
Na (sódio): ≤ 0,2 ppm
Ni (níquel): ≤ 0,02 ppm
Pb (chumbo): ≤ 0,01 ppm
Pt (platina): ≤ 0,10 ppm
Sr (estrôncio): ≤ 0,01 ppm
Ti (titânio): ≤ 0,02 ppm
Tl (tálio): ≤ 0,02 ppm
V (vanádio): ≤ 0,01 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,05 ppm
Zr (zircônio): ≤ 0,02 ppm
Resíduo na ignição (como SO₄): ≤ 5 ppm
Data de validade: vide o rótulo do produto
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1