Documentos Principais
1.01514
Supelco
Hydrochloric acid
30%, Ultrapur
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Solução de cloreto de hidrogênio, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Solução de ácido clorídrico, 30% Ultrapur
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
21.8 hPa ( 20 °C)
Ensaio
30%
forma
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pb
85 °C/1013 hPa
pf
-50 °C
densidade
1.15 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Inibição da corrosão do aço doce em solução de ácido clorídrico pelo medicamento ampicilina vencido.: Este estudo investiga o uso de ampicilina vencida como inibidor de corrosão para aço doce em soluções de ácido clorídrico, demonstrando uma abordagem inovadora para reaproveitar resíduos farmacêuticos (Alamry et al., 2023).
  • Determinação de aminas aromáticas primárias cancerígenas contidas como impurezas em corantes orgânicos sintéticos.: Este trabalho apresenta um método para detectar aminas aromáticas primárias cancerígenas em corantes orgânicos sintéticos, utilizando soluções de ácido clorídrico para a preparação de amostras, contribuindo para uma maior segurança nos produtos de consumo (Kawakami et al., 2022).
  • Determinação da composição aminoacídica do acetato de Ganirelix em uma formulação injetável por derivatização pré-coluna com 6-aminoquinolil-N-hidroxisuccinimidil carbamato.: Este estudo descreve a determinação de aminoácidos em formulações de acetato de Ganirelix utilizando soluções de ácido clorídrico, fornecendo um método analítico detalhado para aplicações farmacêuticas (Ummiti e Kumar, 2020).
  • Microextração líquida-líquida homogênea à base de solvente eutético profundo preparada durante o processo para a determinação de irgafos 168 e irganox 1010 em bebidas embaladas em polipropileno.: A pesquisa concentra-se no uso de soluções de ácido clorídrico no processo de extração para determinar antioxidantes em bebidas, aumentando a segurança alimentar e os métodos de controle de qualidade (Naebi et al., 2020).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ácido clorídrico fuming 37%, for analysis max. 0.001 ppm Hg EMSURE&#174;
Supelco
1.13386
Ácido clorídrico
Ácido clorídrico 25%, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Helv.
SAFC
1.00312
Ácido clorídrico
Conteúdo relacionado
Atomic spectroscopy uses the energy absorbed or emitted by electrons to identify and quantify the elemental composition of a sample. It includes various analytical techniques, such as AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS and XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.