W530574
Ácido clorídrico
32 wt. % in H2O, FCC
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
descrição
20 degrees baumé
Formulário
liquid
concentração
32 wt. % in H2O
p.e.
100 °C (lit.)
densidade
1.161 g/mL at 25 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.5%
traços de cátion
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose.
- In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)