Documentos Principais
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
Sinônimo(s):
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NS
Número CAS:
Peso molecular:
169.29
Número FEMA:
4647
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
15.078
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
chave InChI
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)