Documentos Principais
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-butenyl benzoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
190.24
Número FEMA:
4203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.693
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
chocolate; balsamic; fruity
grau:
FG
Agency:
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
chocolate; balsamic; fruity
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
chave InChI
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)