Documentos Principais
W431433
Sigma-Aldrich
Phenethyl decanoate
≥95%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
276.41
Número FEMA:
4314
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.685
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
honey; floral; sweet
grau:
FG
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; sweet
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)